Learn More
Erlose, MP Biomedicals™
Code produit 11432741 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432741 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11432741 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219866883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00€
    2244.90€ / 250mg
    Économisez 115.10€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Erlose
CAS 13101-54-7
Couleur Blanc
Formule moléculaire C18H32O16
Numéro MDL MFCD00190706
Quantité 250 mg
Synonyme erlose, glucosylsucrose, sucrosylglucose, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-alpha-d-glucopyranoside, alpha-maltosyl beta-fructofuranoside, alpha-d-glc-1->4-alpha-d-glc-1->2-beta-d-fru, a-d-glucopyranoside, b-d-fructofuranosyl o-a-d-glucopyranosyl-1, alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-glucopyranosyl-1-4, alpha-d-glucopyranosyl-1,2,3,4-alpha-d-glucopyranosyl-1,2-beta-d-fructofuranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-2,5-bis hydroxymethyl oxolan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
Clé InChI FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 504.438
CID PubChem 193471
ChEBI CHEBI:55512
Poids de la formule 504.4
Forme physique Poudre cristalline