Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bouchon de vanne de rechange / Ersatz-Ventilstempel
Code produit 11943761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11943761 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11943761 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 06061220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    480.56€ / 1 pièces
    Économisez 166.44€
    25% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Contenu du système et pièces de rechange
  • Pour unités de réaction de reflux de 6, 10, 20 L, LF 150
Spécification
Matériau PTFE