Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ertapénem sodium, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15535296 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15535296 1 g 1g
15545296 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15535296 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 460640010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153773-82-1
Formule moléculaire C22H24N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 497.5
Clé InChI ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Synonyme 1-azabicyclo 3.2.0 hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-3s,5s-5-3-ca rboxyphenyl amino carbonyl-3-pyrrolidinyl thio-6-1r-1-hydroxyethy l-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, 4r,5s,6s
CID PubChem 131675376
ChEBI CHEBI:60070
Nom IUPAC sodium ; (2S,4S)-4-[[(4R,5S,6S)-2-carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-4-méthyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]sulfanyl]-N-(3-carboxyphényl)pyrrolidine-2-carboximidate
SMILES CC1C2C(C(=O)N2C(=C1SC3CC(NC3)C(=NC4=CC=CC(=C4)C(=O)O)[O-])C(=O)O)C(C)O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ertapenem sodium
Point de fusion 230.0°C to 234.0°C
Perte à la dessiccation 15% to 19%
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 15,3731
Poids de la formule 497.5
Pourcentage de pureté 85%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ertapenem sodium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.