Learn More
Ertugliflozin, MedChemExpress
Code produit 16496538
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496538 10 mg
16429127 5 mg
16422637 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16496538 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15461
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ertugliflozin
CAS 1210344-57-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25ClO7
Quantité 10 mg
Synonyme PF-04971729
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 436.88
Poids de la formule 436.88
Pourcentage de pureté 98.82%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism