Learn More
Époxyde d’érythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 299.31 |
| Pourcentage de pureté | 95% |