Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-érythromycine, 98 %
Code produit 10338080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10338080 5 g Flacon en plastique 5g
10053110 25 g Flacon en plastique 25g
10155000 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10338080 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    61.65€ / 5g
    Économisez 9.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’érythromycine est un antibiotique macrolide qui agit en liant la sous-unité ribosomale 50S et en inhibant la formation de polypeptides
•L’érythromycine a été isolée de Saccharopolyspora érythraea
Applications
• L’érythromycine peut être utilisée pour perturber la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
• Il a été démontré que l’érythromycine a des effets moteurs dans le système gastro-intestinal et peut être utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’activité du complexe moteur migrant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114-07-8
Formule moléculaire C37H67NO13
Poids moléculaire (g/mol) 733.94
Numéro MDL MFCD00084654
Clé InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
CID PubChem 12560
ChEBI CHEBI:42355
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotétradécane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Erythromycin
Type (-)-Erythromycin
Note relative au nom 98%
Forme physique Poudre
Point de fusion 138.0°C to 140.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Rotation spécifique −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Eau 6.5% max. (K.F.)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 15, 3739
Informations sur la solubilité Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Poids de la formule 733.94
Pourcentage de pureté 98%