Learn More
Érythromycine,∽ 98%, MP Biomedicals™
Code produit 11431631 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431631 5 g -
11421631 1 g -
11451631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431631 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219019705
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Érythromycine∽ 98 %, poudre blanche
  • Il est utilisé dans les applications de culture cellulaire à une concentration d'environ 100 mg/litre.
  • Selon la souche bactérienne, l'érythromycine a été utilisée à des concentrations comprises entre 50 et 200 mg/L pour contrôler la croissance bactérienne.
  • La résistance à l’érythromycine peut être induite chez les bactéries.
  • L'érythromycine est un antibiotique macrolide qui se lie à la sous-unité ribosomale 50S et inhibe la synthèse des protéines.
  • Il s'agit d'une substance antimicrobienne produite par la croissance de certaines souches de Streptomyces erythreus.
  • Il s'agit d'un mélange composé principalement d'érythromycine A avec des quantités moindres d'érythromycines B et C.
Identifiants chimiques
CAS 114-07-8
Formule moléculaire C37H67NO13
Poids moléculaire (g/mol) 733.94
Numéro MDL MFCD00084654
Clé InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
CID PubChem 12560
ChEBI CHEBI:42355
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-14-éthyle-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-1-oxacyclotétradécane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythromycin
Type Érythromycine
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage ∽98 %
Synonyme E-mycin, Erycin
Poids de la formule 733.95
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Not Available