Learn More
Érythromycine, qualité culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erythromycin |
| Type | Erythromycin |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 75279 |
| Merck Index | 14,3681 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at 2mg/ml |
| Nom IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione |
| Poids de la formule | 733.93 |
| Afficher plus |