Learn More
Érythromycine, qualité culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484679 25 g 25g
15474679 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62279.14
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’érythromycine est un antibiotique macrolide qui agit en liant la sous-unité ribosomale 50S et en inhibant la formation de polypeptides
  • L’érythromycine a été isolée de Saccharopolyspora érythraea
Applications
  • L’érythromycine peut être utilisée pour perturber la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
  • Il a été démontré que l’érythromycine a des effets moteurs dans le système gastro-intestinal et peut être utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’activité du complexe moteur migrant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114-07-8
Formule moléculaire C37H67NO13
Poids moléculaire (g/mol) 733.94
Numéro MDL MFCD00084654
Clé InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
CID PubChem 12560
ChEBI CHEBI:42355
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythromycin
Type Erythromycin
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 75279
Merck Index 14,3681
Informations sur la solubilité Soluble in water at 2mg/ml
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Poids de la formule 733.93
Qualité Culture cellulaire