Learn More
Erythromycin, MedChemExpress
Description
Erythromycin binds to bacterial 50S ribosomal subunits and inhibits RNA-dependent protein synthesis by blockage of transpeptidation and/or translocation reactions, without affecting synthesis of nucleic acid[1][2]. Erythromycin also exhibits antitumor and neuroprotective effect in different fields of research[3][4].
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erythromycin |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 114-07-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C37H67NO13 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.25 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | C[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]1CC)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](C([C@@H]([C@@H](O)[C@@]1(O)C)C)=O)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O |
| Afficher plus |