Learn More
Érythromycine, TRC
Code produit 17933945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933945 10 g 10g
30007047 5 g 5g
17922345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17933945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE64995010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114-07-8
Formule moléculaire C37 H67 N O13
Poids moléculaire (g/mol) 733.93
Synonyme Erythromycin A, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Abboticin, Abomacetin, Ak-Mycin, Aknin, Dotycin, E-Base, E-Mycin, EMU, ERYC, Emgel, Ermycin, EryDerm, Erycen, Erycette, Erycin, Erycinum, Erygel, Erymax, Erytab, Erythro, Erythrocin, Erythrogran, Erythromast 36, Erythromid, Ilotycin, Inderm, NSC 55929, Oxacyclotetradecane-2,10-dione, 4-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)]-, PCE, Pantomicina, Retcin, Staticin, Stiemycin, T-Stat, Theramycin Z, Torlamicina, [3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)]-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotétradécane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythromycin A
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Poids de la formule 733.4612