Learn More
Érythromycine (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
L’érythromycine est utilisée comme inhibiteur dans la biosynthèse des protéines sans cellules.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Erythromycin |
Type | Erythromycin |
Forme physique | Solide |
CAS | 114-07-8 |
pH | 8 to 10.5 |
Point de fusion | 138°C |
Résidus d’allumage | 0.2% max. |
Plage de pourcentage du dosage | 85% |
Formule moléculaire | C37H67NO13 |
Numéro MDL | MFCD00084654 |