Learn More
Érythrosine B, ∽93 % par uv-vis MP Biomedicals™
Code produit 11406031 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406031 10 g 10g
11416031 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406031 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219044910
Identifiants chimiques
CAS 568-63-8
Formule moléculaire C40H14I8Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 1715.757
Numéro MDL MFCD00144257
Clé InChI DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Acid Red 51, C.I. 45430
CID PubChem 131676154
Nom IUPAC disodium ; acide 2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiodo-6-oxoxanthène-9-yl)benzoïque ;2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-oxido-6-oxoxanthène-9-yl)benzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythrosin B Sodium Salt
Plage de pourcentage du dosage ∽ 93%
Poids de la formule 879.9
Couleur Marron
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Erythrosin B Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.