Learn More
Thermo Scientific Chemicals Érythrosine B, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit 10581441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10581441 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10581441 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 189460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.80€
    46.65€ / 25g
    Économisez 10.15€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythrosin B
Point de fusion >300.0°C
CAS 16423-68-0
Teneur en colorant 87% min.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H6I4Na2O5
Numéro MDL MFCD00144257
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Synonyme Acid Red 51, C.I. 45430
Couleur De bordeaux à rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Quantité 25 g
Clé InChI IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Forme physique Poudre fine
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Nom IUPAC disodium ; 2’,4’,5’,7’-tétraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-3’,6’-diolate
Poids moléculaire (g/mol) 879.86
CID PubChem 12961638
Poids de la formule 879.85
Qualité Pures