Spécification
| CAS | 568-63-8 |
| Formule moléculaire | C40H14I8Na2O10 |
| Synonyme | Acid Red 51, Solvent Red 140, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, FD&C Red No. 3, Erythrosin extra bluish |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (20mg/mL) or ethanol (20mg/mL) |
| Clé InChI | DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nom IUPAC | disodium ; acide 2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiodo-6-oxoxanthène-9-yl)benzoïque ;2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-oxido-6-oxoxanthène-9-yl)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1715.757 |
| CID PubChem | 131676154 |
| Poids de la formule | 879.9 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Erythrosin B Sodium Salt
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.