Learn More
Érythrosine B, soluble dans l’alcool, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15474949 5 g 5g
15484949 25 g 25g
15494949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15474949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62619.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 15905-32-5 | C20H8I4O5 | 835.90 g/mol
Erythrosin B is used as a red coloring in some foods such as cherries and fish. It is used as printing ink, dental plaque disclosing agent and biological stain. It finds application as a radiopaque medium and sensitizer for orthochromatic photographic films. It is utilized as a cake-decorating gel. In addition to this, it is used in sweets such as candies and popsicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’érythrosine B est utilisée comme colorant rouge dans certains aliments tels que les cerises et les poissons. Elle est utilisée comme encre d’impression, agent de fermeture de plaque dentaire et colorant biologique. Elle trouve une application comme milieu radio-opaque et sensibilisateur pour les films photographiques orthochromatiques. Elle est utilisée comme gel de décoration de gâteau. En outre, on la retrouve dans des sucreries telles que dans des bonbons et des sucettes.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol, la cellosolve de méthyle et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15905-32-5
Formule moléculaire C20H8I4O5
Poids moléculaire (g/mol) 835.90
Numéro MDL MFCD00005044
Clé InChI OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 45430:2; Solvent Red 140
CID PubChem 3259
SMILES OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythrosin B
Informations sur la solubilité Soluble in water,spirit,methanol,methyl cellosolve and ethanol.
Nom IUPAC 3‘,6’-dihydroxy-2’,4,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-one
Poids de la formule 835.89
Couleur Orange à orange-rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre