Learn More
Erythrocin B, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432247 25 g -
11442247 100 g 100g
11452247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14180.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.25€
    40.65€ / 25g
    Économisez 7.60€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Érythrosine B, C40H14I8Na2O10, numéro CAS-16423-68-0, C.I. 45430 ; sel de sodium de tétraiofluorescéine, 500 g, 240-046-0, 879,87, H302, déclaration GHS H H302, nocif en cas d’ingestion, P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Erythrosin B, also called Acid Red 51, is used as a food colorant, in printing inks and as a biological stain in plant anatomy. It finds application as a dental plaque disclosing agent and a sensitizer for orthochromatic photographic films. As a food additive, it is commonly used in sweets like candies, popsicles and in cake-decorating gels. It is an important dye used in the determination of cell viability and used as phosphorescent triplet probe to detect rotational diffusion of membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Également appelée rouge acide 51, l’érythrosine B est utilisée comme colorant alimentaire dans les ancres pour impression et comme coloration biologique dans l’anatomie végétale. Elle trouve une application comme agent révélateur de plaque dentaire et sensibilisateur pour les films photographiques orthochromatiques. En tant qu’additif alimentaire, elle est couramment utilisée dans les confiseries comme les bonbons, les sucettes et les gels de décoration de gâteaux. Il s’agit d’un colorant important utilisé dans la détermination de la viabilité cellulaire et utilisé comme sonde triplet phosphorescente pour détecter la diffusion rotationnelle des protéines membranaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la glycérine et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16423-68-0
Numéro MDL MFCD00144257
CID PubChem 131676154
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythrosin B
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Formule moléculaire C20H6I4Na2O5
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerin and methanol.
Quantité 25 g
Clé InChI IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Nom IUPAC Disodium ; 2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiodo-6-oxoxanthen-9-yl)acide benzoïque ; 2-(2,4,5,7-tétraiodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 879.86
Poids de la formule 879.87