Learn More
Erythrocin B, Thermo Scientific Chemicals
Description
Erythrosin B, also called Acid Red 51, is used as a food colorant, in printing inks and as a biological stain in plant anatomy. It finds application as a dental plaque disclosing agent and a sensitizer for orthochromatic photographic films. As a food additive, it is commonly used in sweets like candies, popsicles and in cake-decorating gels. It is an important dye used in the determination of cell viability and used as phosphorescent triplet probe to detect rotational diffusion of membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Également appelée rouge acide 51, l’érythrosine B est utilisée comme colorant alimentaire dans les ancres pour impression et comme coloration biologique dans l’anatomie végétale. Elle trouve une application comme agent révélateur de plaque dentaire et sensibilisateur pour les films photographiques orthochromatiques. En tant qu’additif alimentaire, elle est couramment utilisée dans les confiseries comme les bonbons, les sucettes et les gels de décoration de gâteaux. Il s’agit d’un colorant important utilisé dans la détermination de la viabilité cellulaire et utilisé comme sonde triplet phosphorescente pour détecter la diffusion rotationnelle des protéines membranaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la glycérine et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erythrosin B |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Formule moléculaire | C40H14I8Na2O10 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,glycerin and methanol. |
| Quantité | 100 g |
| Clé InChI | DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nom IUPAC | Disodium ; 2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiodo-6-oxoxanthen-9-yl)acide benzoïque ; 2-(2,4,5,7-tétraiodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1715.757 |
| Poids de la formule | 879.87 |