Learn More
Erythrocin B, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452247
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452247 500 g 500g
11432247 25 g -
11442247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14180.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Érythrosine B, C40H14I8Na2O10, numéro CAS-16423-68-0, C.I. 45430 ; sel de sodium de tétraiofluorescéine, 500 g, 240-046-0, 879,87, H302, déclaration GHS H H302, nocif en cas d’ingestion, P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Erythrosin B, also called Acid Red 51, is used as a food colorant, in printing inks and as a biological stain in plant anatomy. It finds application as a dental plaque disclosing agent and a sensitizer for orthochromatic photographic films. As a food additive, it is commonly used in sweets like candies, popsicles and in cake-decorating gels. It is an important dye used in the determination of cell viability and used as phosphorescent triplet probe to detect rotational diffusion of membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Également appelée rouge acide 51, l’érythrosine B est utilisée comme colorant alimentaire dans les ancres pour impression et comme coloration biologique dans l’anatomie végétale. Elle trouve une application comme agent révélateur de plaque dentaire et sensibilisateur pour les films photographiques orthochromatiques. En tant qu’additif alimentaire, elle est couramment utilisée dans les confiseries comme les bonbons, les sucettes et les gels de décoration de gâteaux. Il s’agit d’un colorant important utilisé dans la détermination de la viabilité cellulaire et utilisé comme sonde triplet phosphorescente pour détecter la diffusion rotationnelle des protéines membranaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la glycérine et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16423-68-0
Numéro MDL MFCD00144257
Synonyme C.I. 45430; Tetraiodofluorescein sodium salt
CID PubChem 131676154
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythrosin B
Formule moléculaire C40H14I8Na2O10
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerin and methanol.
Clé InChI DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC Disodium ; 2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiodo-6-oxoxanthen-9-yl)acide benzoïque ; 2-(2,4,5,7-tétraiodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 1715.757
Poids de la formule 879.87
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Quantité 500 g
compliance-icons
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.