Learn More
Érythrosine jaunâtre, Thermo Scientific™
Code produit 11457517
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457517 25 g 25g
11467517 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15626.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33239-19-9
Formule moléculaire C20H8I2Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 628.07
Numéro MDL MFCD00036461
Clé InChI AHSJNHONMVUMLK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 45425; Acid red 95
Nom IUPAC disodium 4',5'-diiodo-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=CC=C2C(OC3=C(I)C([O-])=CC=C3C22OC(=O)C3=CC=CC=C23)=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythrosin Yellowish
Point de fusion >300°C
Poids de la formule 628.07
Sensibilité Light sensitive
Quantité 25 g