Learn More
Thermo Scientific™ Combinés réfrigérateur-congélateur FMS série ES
Code produit 15284737 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Européenne
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15284737 Européenne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les réfrigérateurs FMS ne sont pas conçus pour une utilisation en classe I, zone 0 ou zone 1 qui nécessitent du matériel antidéflagrant.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15284737 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 263CAXVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les réfrigérateurs FMS ne sont pas conçus pour une utilisation en classe I, zone 0 ou zone 1 qui nécessitent du matériel antidéflagrant.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez le risque d’explosion. Ces combinés réfrigérateurs-congélateurs sont parfaits pour le stockage de matériaux potentiellement inflammables pour les applications générales dans des laboratoires qui disposent d’un espace limité.
Réduisez le risque d’explosion des mélanges inflammables d’air-vapeur. Les combinés réfrigérateur-congélateur FMS série ES Thermo Scientific™ sont parfaits pour le stockage d’éther éthylique, d’acétone, d’alcool, de benzène, de butane, d’essence, d’hexane, de solvant à laque et d’autres matériaux potentiellement inflammables pour les applications générales dans des laboratoires qui disposent d’un espace limité. Les réfrigérateurs et congélateurs ménagers et commerciaux ne sont pas adaptés à ce type de matériaux ; les composants de leurs systèmes électriques et de réfrigération peuvent déclencher des explosions de mélanges inflammables air-vapeur à l’intérieur de l’unité.
  • Contrôleur intégré
  • Affichage numérique
  • Alarmes de température haute et basse
  • Alarme d’ouverture de porte
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Fermetures de porte standard
  • Orifices d’accès
  • Homologation CE/ATEX
  • Portes réversibles
  • Réfrigérants hydrocarbures
  • Isolation sans CFC et HCFC
Informations de commande :  uniquement disponibles dans les régions avec 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord et autres régions avec 60 Hz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) du congélateur 3,849 pi3
Capacité (impériale) du réfrigérateur 5,615 pi3
Capacity (Metric) Freezer 109 L
Capacity (Metric) Refrigerator 159 L
Plage de températures (congélateur) -12°C à -20°C
Plage de températures (réfrigérateur) 1°C à 11°C
Modèle de porte Réversible
No. of Doors 2
Étagères 3, 2 demi-paniers (congélateur à 1 étagère, 2 paniers)
Dégivrage Manuel
Options de surveillance Alarme
Réfrigérant Hydrocarbure
Capacité du portoir 13
Isolation Sans HCFC, sans CFC
Certifications/Conformité CE ; les unités FMS sont conçues, évaluées et conformes à la directive ATEX 94/9/CE, annexe VIII et portent la marque ATEX., Les unités FMS sont conçues, évaluées et conformes à la directive ATEX 94/9/EC annexe VIII et portent la marque ATEX.
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Profondeur (métrique) du congélateur 41,5 cm
Profondeur (métrique) du réfrigérateur 45 cm
Hauteur (métrique) extérieure 167,5 cm
Hauteur (métrique) du congélateur 67 cm
Hauteur (métrique) du réfrigérateur 72,5 cm
Longueur (métrique) extérieure 61 cm
Largeur (métrique) extérieure 54,5 cm
Largeur (métrique) du congélateur 40,8 cm
Largeur (métrique) du réfrigérateur 45,7 cm
Type de prise Européenne
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 95 kg
Afficher plus Afficher moins
Les unités FMS sont conçues, évaluées et conformes à la directive ATEX 94/9/CE Annexe VIII. Ces unités sont équipées d’une barrière de sécurité intrinsèque installée dans le circuit de la sonde de température sans aucun composant électrique interne susceptible de déclencher une explosion ou un incendie des matières inflammables à l’intérieur de l’unité. La structure de la paroi interne a été vérifiée et ne risque pas générer de décharges électrostatiques du fait des matériaux qu’elle contient. Les unités portent la marque ATEX.