Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs de laboratoire FMS série ES
Code produit 16681074 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
98 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16681074 98 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16681074 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 98FAXVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez le risque d’explosion. Ces congélateurs de laboratoire sont parfaits pour le stockage de matériaux potentiellement inflammables pour les applications générales dans des laboratoires qui disposent d’un espace limité.
Réduisez le risque d’explosion accidentelle et de détérioration associée des échantillons. Les nouveaux congélateurs de laboratoire Thermo Scientific™ FMS série ES sont parfaits pour le stockage des matériaux potentiellement inflammables dans les laboratoires classiques. Les congélateurs ménagers et commerciaux ne sont pas adaptés à ce type de matériaux ; les composants de leurs systèmes électriques et de réfrigération peuvent déclencher des explosions de mélanges inflammables air-vapeur à l’intérieur de l’unité. Ces congélateurs ont été conçus sans aucun composant susceptible de déclencher une explosion ou un incendie des matières inflammables à l’intérieur de l’unité.
  • Contrôleur intégré
  • Affichage numérique
  • Alarmes de surtempérature et de sous-température
  • Alarme d’ouverture de porte
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Verrouillage de porte standard
  • Ports d’accès
  • Homologués CE/ATEX
  • Portes réversibles
  • Réfrigérants hydrocarbures
  • Isolation sans HCFC ni CFC
Informations de commande : Uniquement disponibles dans les zones sur bande 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord et autres zones sur bande 60 Hz.
    La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Résistant à la corrosion, anti-étincelles
Capacité (impériale) 3,5 ft3
Capacité (métrique) 98 L
Gamme de températures -10°C à -26°C
Réfrigérant R600a
Modèle de porte À charnières
Isolation Sans CFC, sans HCFC
Certifications/Conformité CE
Modèle Sous paillasse
Type de contrôle Numérique
Ports 1, port d’accès latéral 16 mm
Dégivrage Automatique
Profondeur (métrique) extérieure 65,8 cm
Profondeur (métrique) intérieure 44 cm
Hauteur (métrique) extérieure 85 cm
Hauteur (métrique) intérieure 65 cm
Largeur (métrique) extérieure 59,9 cm
Largeur (métrique) intérieure 42 cm
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 41,8 kg
Quantité Each
Afficher plus Afficher moins
Les unités FMS ne sont pas conçues pour une utilisation dans des applications de Classe I, Zone 0 ou Zone 1 qui nécessitent le recours à des unités antidéflagrantes.