Learn More
Escitalopram oxalate, MedChemExpress
Code produit. 16492147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16492147
Marque: Medchem Express HY14258A
MedChemExpress Escitalopram ((S)-Citalopram) oxalate, the S-enantiomer of racemic Citalopram, is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with a Ki of 0.89 nM. Escitalopram oxalate has ∼30 fold higher binding affinity than its R(-)-enantiomer and shows selectivity over both dopamine transporter (DAT) and norepinephrine transporter (NET). Escitalopram oxalate is an antidepressant for the research of major depression.
Escitalopram ((S)-Citalopram) oxalate, the S-enantiomer of racemic Citalopram, is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with a Ki of 0.89 nM. Escitalopram oxalate has ∼30 fold higher binding affinity than its R(-)-enantiomer and shows selectivity over both dopamine transporter (DAT) and norepinephrine transporter (NET). Escitalopram oxalate is an antidepressant for the research of major depression.
Spécification
Nom chimique ou matériau Escitalopram oxalate
CAS 219861-08-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H23FN2O5
Quantité 50 mg
Synonyme (S)-Citalopram oxalate(S)-(+)-Citalopram oxalate
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 14.29 mg/mL (34.48 mM)
SMILES FC1=CC=C([C@@]2(CCCN(C)C)C(C=CC(C#N)=C3)=C3CO2)C=C1.O=C(O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 414.43
Poids de la formule 414.43
Pourcentage de pureté 99.53%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.