Learn More
Melford Esculin
Code produit 30018254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018254 500 g 500g
30018253 25 g 25g
30018252 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018254 Fournisseur Melford Code fournisseur E38000500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 531-75-9
  • Formule moléculaire:C₁₅H₁₆O₉·xH₂O
  • Masse moléculaire : 340,28 g/mol
Spécification
CAS 531-75-9
Quantité 500 g
Formule moléculaire C15H16O9 - xH2O