Learn More
Hydrate d’esculine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10006253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10006253 50 g Flacon en verre 50g
10146463 5 g Flacon en verre 5g
10254430 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10006253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117830500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 531-75-9 | C15H16O9 | 340.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-75-9
Formule moléculaire C15H16O9
Poids moléculaire (g/mol) 340.28
Numéro MDL MFCD00149492
Clé InChI XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonyme esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
CID PubChem 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Esculin hydrate
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 15, 3753
Conditions de rotation spécifiques - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1)
Rotation spécifique − 86.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid
Poids de la formule 340.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide