Learn More
Esculine monohydratée, ≥ 97,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11478020 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11478020 100 g
11458020 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478020 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210165580
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Biologie moléculaire
Identifiants chimiques
CAS 531-75-9
Formule moléculaire C15H16O9
Poids moléculaire (g/mol) 340.28
Numéro MDL MFCD00149492
Clé InChI XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonyme esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
CID PubChem 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromén-2-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Esculin Monohydrate
Plage de pourcentage du dosage ≥ 97,5%
Quantité 100 g
Poids de la formule 358.3
Forme physique Plein