Learn More
Esculine monohydratée, 99,07 %, MP Biomedicals™
Code produit 11468020 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11468020 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11468020 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210165525
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Esculin monohydrate
CAS 531-75-9
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9907
Formule moléculaire C15H16O9
Numéro MDL MFCD00149492
Quantité 25 g
Synonyme esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
Clé InChI XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 340.28
CID PubChem 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Poids de la formule 358.28
Forme physique Poudre cristalline