Learn More
Sesquihydrate d’esculine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494713 25 g 25g
11484713 5 g 5g
11404723 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11624.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 66778-17-4 | C30H38O21 | 734.613 g/mol
Esculin sesquihydrate is used to inhibits chemically induced carcinogenesis in mouse skin and kidney, used in a microbiology laboratory to aid in the identification of bacterial species, a naturally occurring antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sesquihydrate d’esculine est utilisé pour inhiber la carcinogenèse induite chimiquement dans la peau et les reins de souris. Elle est utilisée dans un laboratoire de microbiologie pour faciliter lʼidentification des espèces bactériennes, un antioxydant naturel.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66778-17-4
Formule moléculaire C30H38O21
Poids moléculaire (g/mol) 734.613
Numéro MDL MFCD00149492
Clé InChI LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Synonyme esculin sesquihydrate
CID PubChem 131675424
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxychromèn-2-one ; trihydrate
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Esculin Sesquihydrate
Point de fusion 203°C to 205°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Beilstein 95387
Merck Index 14,3698
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 367.31 (340.28 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%