Learn More
Sesquihydrate d’esculine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425389 25 g 25g
15415389 5 g 5g
15435389 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63114.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un antioxydant naturellement présent
A naturally occuring antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66778-17-4
Formule moléculaire C30H38O21
Poids moléculaire (g/mol) 734.613
Numéro MDL MFCD00149492
Clé InChI LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Synonyme esculin sesquihydrate
CID PubChem 131675424
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxychromèn-2-one ; trihydrate
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Esculin sesquihydrate
Point de fusion 202°C to 210°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Merck Index 14,3698
Poids de la formule 367.31 (340.29 Anhydrous)
Forme physique Poudre