Learn More
Esculin Sesquihydrate, TRC
Code produit 30384305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384305 100 mg
30371834 50 mg
30374331 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE658958100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66778-17-4
Formule moléculaire 2 C15 H16 O9 . 3 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 734.61
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromène-2-one ; trihydrate
SMILES O.O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]4O[C@@H](Oc5cc6C=CC(=O)Oc6cc5O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O
Specifications
Nom chimique ou matériau Esculin Sesquihydrate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/2C15H16O9.3H2O/c2*16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;;;/h2*1-4,10,12-17,19-21H,5H2;3*1H2/t2*10-,12-,13+,14-,15-;;;/m11.../s1
Poids de la formule 734.191