Learn More
mb2 Chaise en vinyle antistatique ESD avec roulettes à grande hauteur de levage 
Code produit 30130622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30130622 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130622 Fournisseur mb2 Code fournisseur 212B3C1D2E2N01
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Siège antistatique ESD - 212 - vinyle - contact permanent - levage haut - repose-pieds - roulettes
  • Chaise de travail antistatique
  • Réglage de la hauteur par gaz
  • Mécanisme de dossier réglable en hauteur, en profondeur et en contact permanent, et verrouillable dans toutes les positions
  • Pièces en plastique conducteur
  • Rembourrages en résine polyuréthane
  • Revêtement en similicuir noir antistatique
  • Repose-pieds réglable en hauteur en aluminium satiné
  • Pied à 5 branches en aluminium poli moulé sous pression
  • Roulettes antistatiques à double rotation et à freinage automatique de 50 mm
Spécification
Type de produit Chaise ESD
Couleur Noir
Réglable (hauteur) Oui
Autoclavable Non autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Certifications/Conformité IEC 61340-5-1
À utiliser avec (application) Laboratoire
Type de levage Pneumatique
Quantité 1 de chaque
Hauteur de siège de 580 à 820 mm
Garantie 5 ans pour une utilisation normale
Avec accoudoir Non
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Non
Avec inclinaison Oui
Matériau Rembourrage en succinine
Type de siège Hauteur de paillasse élevée