Learn More
mb2 Chaise de travail pivotante antistatique en polyuréthane - Asynchrone - Glissières
Code produit 13416339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
13416339 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13416339 Fournisseur mb2 Code fournisseur 245B3C1D2E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    778.76€
    494.00€ / 1 pièces
    Économisez 284.76€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaise de travail pivotante antistatique en polyuréthane, mécanisme asynchrone, vérin à gaz haut avec repose-pieds et patins
  • Chaise de travail antistatique
  • Assise et dossier en bois de hêtre et de peuplier multicouches, entièrement recouverts de mousse de polyuréthane antistatique noir
  • Mécanisme de dossier réglable en hauteur, en profondeur et en contact permanent, et verrouillable dans toutes les positions
  • Réglage de la hauteur par gaz
  • patins antistatiques
  • Pied à 5 branches en aluminium poli moulé sous pression
Spécification
Type de produit Chaise ESD
Couleur Noir
Réglable (hauteur) Oui
Réglable Hauteur du siège, inclinaison du siège, hauteur du dossier, inclinaison du dossier
Type de dossier Ergonomique
Hauteur (métrique) du siège 540 à 780 mm
Comprend Base cinq étoiles, tampons conducteurs
Quantité 1 de chaque
Matériau du siège Mousse en polyuréthane
Hauteur de siège de 560 à 800 mm
Poids (métrique) 14.30 kg
Avec accoudoir Non
Avec dossier Oui
Avec roulettes Non
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Non
Avec inclinaison Oui
Matériau Polyuréthane
Type de siège Selles avec dossier