Learn More
Navailles Siège auto-adaptatif ESD
Code produit 17446172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réglable (hauteur):
de 510 à 640 mm
de 610 à 850 mm
Type de roue:
Aucun
Roues antistatiques
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réglable (hauteur) Type de roue unitSize
17446172 de 510 à 640 mm Roues antistatiques 1 pièce
17456172 de 610 à 850 mm Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17446172 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7EK 91GBLN 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.78€
    548.00€ / 1 pièces
    Économisez 66.78€
    10% de réduction
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le fauteuil auto-adaptatif ESD encourage une posture dynamique, contribuant à rééquilibrer naturellement le corps et à améliorer le flux sanguin dans les jambes.Le siège est incliné vers l’avant, divisé en deux parties, basé sur des silent blocs formant un triangle.Certificat d’aptitude à l’utilisation dans des salles blanches.
  • Chrome, 5 branches, résistant aux chocs, base renforcée avec patins ou roulettes pivotantes antistatiques
  • Colonne de levage de gaz chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Support lombaire et assise déformable en polyuréthane KANGO™ noir
  • Siège équipé d’une inclinaison vers l’avant à 2°
  • Montage sur silent bloc
  • Le polyuréthane conducteur spécial se connecte aux parties métalliques du fauteuil, permettant à l’électricité d’être déchargée à travers les roulettes ou les coussinets en carbone
  • Certificat d’aptitude à l’utilisation dans une salle blanche par la détermination de la concentration en particules dans l’air, conformément à la norme NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Assemblage conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques vers le sol (test de réactivité par le LCIE)
Spécification
Couleur Noir
Réglable (hauteur) de 510 à 640 mm
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité ISO 3
À utiliser avec (application) Salles blanches
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 24,6 lb
Poids (métrique) 11,2 kg
Type de roue Roues antistatiques
Largeur (impériale) 23,23 in
Largeur (métrique) 59 cm