missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ésérine

Code produit 15414079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414079 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15414079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61477.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Inhibiteur de l’acétylcholinestérase qui traverse la barrière sang-cerveau

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Applications
L’ésérine est un parasympathomimétique, précisément un inhibiteur réversible de cholinestérase obtenu à partir de la fève de Calabar, utilisé pour traiter le glaucome et le retard de la vidange gastrique. Ce composé a été utilisé comme cellule témoin positive dans une étude
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Eserine
Point de fusion 102°C to 104°C
CAS 57-47-6
Couleur Blanc
Formule moléculaire C15H21N3O2
Numéro MDL MFCD00151090
Numéro UN UN1544
Beilstein 91230
Merck Index 14,7384
Synonyme physostigmine, eserine, antilirium, physostol, esromiotin, ezerin, --physostigmine, calabarine, erserine, fysostigmin
Informations sur la solubilité Soluble in water (1:75),alcohol (1:10),chloroform (1:1),ether (1:30),and DMSO.
Clé InChI PIJVFDBKTWXHHD-HIFRSBDPSA-N
SMILES CC12CCN(C1N(C3=C2C=C(C=C3)OC(=O)NC)C)C
Nom IUPAC [(3aR,8bS)-3,4,8b-triméthyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-méthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 275.352
Quantité 100 mg
CID PubChem 5983
ChEBI CHEBI:27953
Poids de la formule 275.35
Sensibilité Air and light sensitive
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.