Learn More
Eslicarbazepine acetate, MedChemExpress
Description
Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eslicarbazepine acetate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 236395-14-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H16N2O3 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonyme | BIA 2-093 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.47 mM) |
| Afficher plus |