Learn More
Eslicarbazepine, MedChemExpress
Code produit 16463256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463256 25 mg
16437597 5 mg
16435636 100 mg
16424848 10 mg
16411107 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16463256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114703
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eslicarbazepine
Forme physique Solid
CAS 104746-04-5
Couleur Off-White
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14N2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme BIA 2-194
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (983.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)N1C2=CC=CC=C2C[C@@H](C3=CC=CC=C31)O
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Poids de la formule 254.28
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Afficher plus Show Less