Learn More
Esmolol hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16498746
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498746 100 mg
16468698 10 mg
16404597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498746 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1392
MedChemExpress Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Spécification
Nom chimique ou matériau Esmolol hydrochloride
CAS 81161-17-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H26ClNO4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.36 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (150.68 mM)
SMILES O=C(OC)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 331.83
Poids de la formule 331.83
Pourcentage de pureté 99.34%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation