Learn More
Esmolol Hydrochloride, TRC
Code produit 17951355
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17951355 25 mg 25mg
17910865 10 mg 10mg
17904105 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17951355 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE66800025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81161-17-3
Formule moléculaire C16 H25 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 331.83
Synonyme Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, methyl ester, hydrochloride (9CI), ASL 8052, Brevibloc, Clol, Esmolol hydrochloride
Nom IUPAC methyl 3-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]propanoate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Esmolol Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 331.155
Pourcentage de pureté >95%