Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’esmolol
Code produit 15862484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15862484 5 g 5g
15872484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15862484 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462460050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81161-17-3
Formule moléculaire C16H26ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 331.84
Clé InChI GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC Chlorhydrate de 3-(4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phényl)propanoate de méthyle
SMILES Cl.COC(=O)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Esmolol hydrochloride
Point de fusion 86.0°C to 92.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 331.83
compliance-icons
Identifiant produit
  • Esmolol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Esmolol hydrochloride