Learn More
Ésoméprazole Magnésium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Esomeprazole Magnesium Hydrate |
| CAS | 668985-31-7 |
| Formule moléculaire | C34H36MgN6O6S2.xH2O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (S)-Omeprazole Magnesium Hydrate, (T-4)-Bis[6-methoxy-2-[(S)-[(4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl-κO]-1H-benzimidazolato-κN3]-Magnesium Hydrate, Nexium Hydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg.H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q2*-1;+2; |
| SMILES | COC1=C(C(CS2=O[Mg+2]3(O=S(C4=[N]3C5=C([N-]4)C=C(OC)C=C5)CC6=NC=C(C(OC)=C6C)C)[N]7=C2[N-]C8=C7C=CC(OC)=C8)=NC=C1C)C.O |
| Nom IUPAC | Hidrato de magnesio de esomeprazol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 731.14 |
| Poids de la formule | 730.21 |