Learn More
Esonarimod, MedChemExpress
Code produit 16487768
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487768 10 mg
16487616 100 mg
16443737 50 mg
16430238 5 mg
16401819 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16487768 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19440
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Esonarimod
Forme physique Solid
CAS 101973-77-7
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H16O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme KE-298
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 280.34
Poids de la formule 280.34
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research