Learn More
Gibco™ Milieu Essential 6™
Code produit 15148645 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500 ML
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15148645 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15148645 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1516401
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu Essential 6™
Essential 6 Medium is a feeder-free and xeno-free medium that supports the reprogramming of somatic cells and the spontaneous or directed differentiation of human pluripotent stem cells (PSCs). With only six essential components, Essential 6 Medium helps minimize variability and can be used as a base for custom media for the culture of PSCs. The formulation is based on a medium originally developed by Guokai Chen et. al. (1) in the laboratory of James Thomson and published as 'E6'. To complete your workflow with a matching reduced-variability PSC culture medium developed by the same lab, use Essential 8 Medium.
Le milieu Essential 6 est un milieu sans xéno-contaminants et sans apport nourricier qui soutient la reprogrammation des cellules somatiques et la différenciation spontanée ou dirigée des cellules souches pluripotentes (CSP) humaines. De plus, le milieu Essential 6 peut servir de base aux milieux personnalisés pour la culture de CSP. La formulation est basée sur un milieu élaboré à l’origine par Guokai Chen et al. (1) dans le laboratoire de James Thomson, publiée sous le nom “E6”. Avec seulement six composants essentiels, le milieu Essential 6 permet de minimiser la variabilité. Pour compléter votre flux de travail avec un milieu de culture de CSP à variabilité réduite adapté développé par le même laboratoire, utiliser le milieu Essential 8.
Avantages du milieu Essential 6 :
  • Différenciation — ne contient pas de bFGF, qui inhibe la différenciation
  • Reprogrammation — ne contient pas de TGFβ, qui a un effet négatif sur l’efficacité de la reprogrammation
  • Flexibilité — offre un format flexible dans lequel les concentrations en TGFβ et bFGF peuvent être ajustées et d’autres composants peuvent être ajoutés pour s’adapter à une application donnée
Différenciation
Contrairement aux autres milieux utilisés dans la culture de CSP, le milieu Essential 6 ne contient pas de bFGF ou de TGFβ. Ainsi, le milieu Essential 6 peut soutenir la formation de corps embryoïdes. Il a également été utilisé comme base pour la différenciation dirigée de divers types de cellules dans les lignées endodermiques, mésodermiques et ectodermiques (2), y compris les neurones moteurs (3).
Reprogrammation
Le milieu Essential 6 permet une reprogrammation définie et sans apport nourricier lorsqu’il est utilisé avec un bFGF. La formulation soutient la reprogrammation des cellules somatiques grâce à plusieurs méthodes, dont les vecteurs épisomiques (4) et CytoTune (virus Sendai) ; elle est optimisée pour assurer une santé cellulaire et une pluripotence maximales avec variabilité minimale.
Flexibilité
Le milieu Essential 6 est exempt de xéno-contaminants et ne contient que les composants nécessaires à la culture des cellules souches mais sans bFGF et sans TGFβ. Il offre un milieu de base qui assurera une santé cellulaire et une pluripotence maximales, tout en permettant l’ajustement des concentrations de TGFβ et bFGF et l’ajout d’autres composants selon les applications.
Commercialisé en partenariat avec Cellular Dynamics International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Type de cellule Cellules souches pluripotentes
Classification Sans xéno-contaminants
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
Serum Level Sans sérum
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Rouge de phénol
Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
Gamme de produits Essential 6
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Humaine
Contenu et stockage Stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière.
Culture Type Cellule souche (humaine, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire), Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)