Learn More
Gibco™ Essential 8™ Adaptation Kit
Code produit 15400994 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400994 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400994 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A25935
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Kit d’adaptation Essential 8
Le kit d’adaptation Essential 8™ comprend le milieu Essential 8™ et la laminine 521 humaine recombinante (rhLaminine-521) pour une survie optimale pendant la transition de la culture dépendant d’apports nourriciers à la culture sans apports nourriciers. Il a été démontré que la rhLaminine-521 favorise la survie cellulaire dans des conditions stressantes en l’absence d’inhibiteurs de petites molécules. En outre, il a été démontré que la rhLaminine-521 favorise la croissance des CSP pour plus de 20 passages sans aucun signe d’anomalies caryotypes, tout en garantissant la différenciation des cellules souches pluripotentes dans les trois lignées germinales. La rhLaminin-521 peut également être achetée séparément.
Le kit d’adaptation Essential 8 présente :
  • Robuste : cellules de transition entre les systèmes de culture dépendant ou non d’un apport nourricier tout en minimisant les efforts
  • Pertinent physiologiquement : développez les cellules avec une différenciation minimale
  • Évolutif : passage de lignées de cellules souches comme cellules simples sans impact sur la stabilité génétique
    Transition sans problème
    Lorsqu’elle est utilisée avec le milieu Essential 8, la rhLaminin-521 fournit une matrice de culture robuste qui prend en charge l’adhérence et l’expansion de cellules souches pluripotentes pendant la transition des systèmes de culture dépendant d’un apport nourricier.
    Expansion confiante
    La rhLaminin-521 est exprimée en blastocystes et fournit ainsi un environnement imitant la niche des cellules souches humaines.
    Évolution facile
    La rhLaminin-521 favorise la maintenance des cellules souches pluripotentes stables en tant que cellules simples en l’absence d’inhibiteurs ROCK.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches pluripotentes
    Classification Sans xéno-contaminants
    Type de produit Kit d’adaptation des cellules souches
    Gamme de produits Essential 8
    Quantité 1 kit
    Conditions d’expédition Supplément et matrice - glace sèche, milieu basal - ambiant
    Contenu et stockage • 100 μg de rhLaminin-521, stocker entre -10 et -30°C, protéger de la lumière
    • 500 ml de milieu de base, stocker à 2-8°C, protéger de la lumière
    • 10 ml de supplément, stocker entre -5 et -20°C, protéger de la lumière