Learn More
Gibco™ Milieu Essential 8™
Code produit 15190617 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15190617 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15190617 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1517001
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu Essential 8™
Le milieu Essential 8™ est un milieu sans xeno et sans cellules nourricières, formulé pour la croissance et l’expansion des cellules souches pluripotentes humaines (pluripotent stem cells : CSP). Initialement développé par Guokai Chen et al. dans le laboratoire de James Thomson (publié en tant que “E8”) et validé par Cellular Dynamics International, le milieu Essential 8™ a été amplement testé pour prouver qu’il maintient sa pluripotence dans de nombreuses lignées de SPIh. En outre, le milieu Essential 8™ a été utilisé pour renforcer la production des SPIh. Il soutient la croissance d’SPIh pour > 50 passages sans aucun signe d’anomalies caryotypiques, tout en garantissant la différenciation des SPIh dans les trois lignées germinales.
Caractéristiques du milieu Essential 8™ :
  • Constante : variabilité réduite par rapport aux milieux de culture existants sans cellules nourricières
  • Robuste : cultures fiables et robustes avec un milieu de culture à 8 composants sans xéno-contaminant, conforme aux BPFa
  • Économique : culture de CSP économique et évolutive par rapport à d’autres milieux sans apport nourricier
    Variabilité réduite
    Le milieu Essential 8™ est sans xéno contaminants et ne contient que les 8 composants essentiels nécessaires à la culture des cellules souches. Contrairement à d’autres milieux qui contiennent plus de 20 ingrédients très variables, le milieu Essential 8™ est produit conformément aux BPFa, sa formulation et ses niveaux de facteur de croissance sont optimisés pour garantir une santé cellulaire maximale, une pluripotence et une croissance, avec une variabilité minimale.
    Cultures fiables et robustes
    Le milieu Essential 8™ facilite la croissance des cellules souches pluripotentes et fournit aux cultures une morphologie et une cinétique de croissance supérieures par rapport à d’autres systèmes d’apport nourricier.
    Économique
    Le milieu Essential 8™ est fourni dans un kit pratique à deux composants (milieu de base 500 ml & supplément de 10 ml) ; utilisé avec la vitronectine (VTN-N), il offre un système économique et défini pour la culture sans apport nourricier de cellules souches pluripotentes humaines (CSP).
    Le milieu Essential 8™ est commercialisé en partenariat avec Cellular Dynamics International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
    Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) 
    Classification Sans xéno-contaminants
    Concentration Essential 8 Basal Medium (1X), Essential 8 Supplement (50X)
    Forme Liquide
    Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
    Serum Level Sans sérum
    Stérilité Sterile-filtered
    Sterilization Method Sterile-filtered
    Avec additifs Rouge de phénol
    Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
    Gamme de produits Essential 8
    Quantité 500 ml
    Conditions d’expédition Supplément - glace sèche, milieu basal - ambiant
    Espèces Humaine
    Contenu et stockage • Milieu de base de 500 ml (stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière)
    • Supplément de 10 ml (stocker entre -5 et -20°C et à l’abri de la lumière)
    Culture Type Culture de cellules souches sans alimentation (humaines, iPS - cellules souches pluripotentes induites, embryonnaires), Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)
    Afficher plus Afficher moins
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
    Mention de danger
    • H315-Provoque une irritation cutanée.
    • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
    • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
    Conseils de prudence
    • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione