Learn More
Estra-5(10),9(11)-diène-3,17-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione |
| CAS | 2503-06-2 |
| Formule moléculaire | C18 H22 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione (7CI,8CI,9CI), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8,15-16H,2-7,9-10H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CCC2=O |
| Nom IUPAC | (8S,13S,14S)-13-méthyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.366 |
| Poids de la formule | 270.162 |