Learn More
β-Estradiol 17-acetate, MedChemExpress
Code produit 16438426
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16438426 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0708
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Estradiol 17-acetate
CAS 1743-60-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H26O3
Quantité 100 mg
Synonyme 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (318.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@H]2OC(C)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Poids moléculaire (g/mol) 314.42
Poids de la formule 314.42
Pourcentage de pureté 95.64%
Qualité Research
Forme physique Powder