Learn More
R&D Systems™ β-Estradiol
Beskrivelse
β-Estradiol is an endogenous estrogen receptor (ER) agonist (Ki values are 0.12 and 0.13 nM for ERα and ERβrespectively). Also high affinity ligand at membrane estrogen GPR30 receptors. α-Estradiol also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | β-Estradiol |
| CAS | 50-28-2 |
| Quantité | 100 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C18H24O2 |
| Poids de la formule | 272.38 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 272.388 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?