Learn More
Estradiol 3-sulfate 17Beta-glucuronide sel dipotassique, TRC
Product Code. 30384823
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30384823 5 mg -
30384442 2.5 mg -
30369487 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30384823 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE8888305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10392-35-5
Formule moléculaire C24 H30 O11 S . 2 K
Poids moléculaire (g/mol) 604.75
Synonyme Estradiol 3-Sulfate 17-B-Glucuronide Dipotassium Salt
Nom IUPAC dipotassium ; (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-3-sulfonatooxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]oxy]oxane-2-carboxylate
SMILES [K+].[K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Estradiol 3-sulfate 17beta-Glucuronide dipotassium salt
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H32O11S.2K/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(35-36(30,31)32)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;;/m1../s1
Poids de la formule 604.0783