Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-estradiol, 98 %
Code produit 11916891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11916891 5 g Flacon en verre 5g
11906891 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916891 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 436320050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    151.65€ / 5g
    Économisez 29.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le β-estradiol, 98 %, numéro CAS 50-28-2, est une hormone sexuelle stéroïde de l’œstrogène qui régule plusieurs fonctions biologiques, notamment la transcription génétique et la protéosynthèse.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
•Le β-estradiol est une hormone endogène naturellement présente chez les femmes
•Il s’agit d’une importante hormone sexuelle stéroïde impliquée dans la régulation de plusieurs fonctions biologiques, notamment la transcription génétique et la protéosynthèse
•Cette hormone est produite par les ovaires et peut se lier à des récepteurs nucléaires spécifiques et les activer
Applications
•Le β-estradiol agit comme un agoniste des récepteurs des hormones œstrogènes et activateur de la PI 3-kinase
•Il présente une activité inhibitrice contre l’aldéhyde oxydase
•Le β-estradiol présente des activités anaboliques et métaboliques douces et augmente la coagulabilité du sang dans les expériences in vivo
•Il joue un rôle dans les processus immunitaires et inflammatoires
•Le β-estradiol déclenche une augmentation de la synthèse hépatique de certaines protéines, y compris la globuline de liaison aux hormones sexuelles (SHBG) et la globuline de liaison à la thyroïde (TBG), et supprime la formation de l’hormone folliculo-stimulante (FSH)
• Ce composé a été utilisé pour la maturation in vitro de complexes de cumulus-ovocytes (COC) bovins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-28-2
Formule moléculaire C18H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.38
Clé InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonyme estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
CID PubChem 5757
ChEBI CHEBI:16469
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Estradiol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176.0°C to 180.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,3758
Rotation spécifique +76° to +83° (20°C, 589nm) (c=1, dioxane)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, hexane, ethyl acetate
Poids de la formule 272.38
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • beta-Estradiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.