Learn More
Estradiol benzoate, MedChemExpress
Code produit 16442319
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442319 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442319 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1192
MedChemExpress Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Spécification
Nom chimique ou matériau Estradiol benzoate
CAS 50-50-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H28O3
Quantité 1 g
Synonyme β-Estradiol 3-benzoate 17β-Estradiol 3-benzoate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (265.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OC(C5=CC=CC=C5)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 376.49
Poids de la formule 376.49
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death